Saltar a
SYNC129200
Synthware inner coil condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
Sinónimos:
Synthware C129200, Condenser coil, Coil reflux condenser
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 194,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
US$ 194,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C129200
hose size
8 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNC121120SYNC124200SYNC124300
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C129200
manufacturer/tradename
Synthware C121120
manufacturer/tradename
Synthware C124200
manufacturer/tradename
Synthware C124300
hose size
8 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
hose size
10 mm
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware inner coil condenser
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)