Documentos clave
SYNA971922
Synthware distilling adapter with compression cap
joint: ST/NS 19/22, side arm angle: 75 deg
Sinónimos:
Synthware A971922, adapter, distillation adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 54,70
US$ 54,70
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 54,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 54,70
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A971922
Descripción general
With compression cap (RC009) and Viton® O-ring for forming a vacuum tight seal of plain thermometer.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)