Documentos clave
SYNA961922
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 19/22, bend: 105 deg
Sinónimos:
Synthware 961922, glass vacuum adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 70,30
US$ 70,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 70,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 70,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A961922
Descripción general
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)