Documentos clave
SYNA892440
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware 892440, bent distillation adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 62,60
US$ 62,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 62,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 62,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A892440
Categorías relacionadas
Descripción general
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)