Documentos clave
SYNA871420
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A871420, glass drying tube, Drying tube 95° bent
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A871420
Descripción general
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)