Documentos clave
SYNA341922
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A341922, Adapter, twin connecting hose
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 31,00
US$ 31,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 31,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 31,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A341922
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)