Documentos clave
SYNA301410
Synthware gas inlet/outlet adapter
joint: ST/NS 14/10
Sinónimos:
Synthware A301410, inert gas adapter, vacuum adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 23,90
US$ 23,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 23,90
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 23,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/10
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
A301410
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware gas inlet/outlet adapter is used to facilitate the introduction and removal of gases in various system. The joint is 14/10 and the hose connection is 8 mm O.D.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)