Documentos clave
SYNA202434
Synthware reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 34/45
Sinónimos:
Synthware A202434, glass reducing adapter, connecting adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 47,30
US$ 47,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 47,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 47,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint: ST/NS34/45
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A202434
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware reducing adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The bottom joint (34/45) is larger than the top joint (24/40).
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)