Documentos clave
SYNA201024
Synthware reducing adapter
female joint: ST/NS 10/30, male joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A201024, glass reducing adapter, connecting adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 37,50
US$ 37,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 37,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 37,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS10/30
male joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A201024
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware reducing adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The bottom joint (24/40) is larger than the top joint (10/30).
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)