Documentos clave
SYNA111420
Synthware modified Claisen adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A111420, distilling adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 111,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 111,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A111420
Categorías relacionadas
Descripción general
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)