Documentos clave
SLWSST304
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 4 mm , key
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware SST304
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 853,00
US$ 853,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 853,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 853,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE key
fabricante / nombre comercial
SST304
SciLabware
calibre
4 mm , key
brazo lateral D.E. × grosor
10 mm × 1.5 mm
llave de paso diám.
18.8 mm
parte superior diám.
18 mm
Descripción general
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)