Documentos clave
SLWSST3025
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 2.5 mm , key
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware SST3025
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE key
fabricante / nombre comercial
SST3025
SciLabware
calibre
2.5 mm , key
brazo lateral D.E. × grosor
9 mm × 1.5 mm
llave de paso diám.
14.5 mm
parte superior diám.
14 mm
Descripción general
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)