Documentos clave
SLWSST103K
Pyrex® Spare PTFE keys for Pyrex® Stopcocks
straight key bore, bore 2.5 mm , key
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware SST103K
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
SST103K
SciLabware
calibre
2.5 mm , key
llave de paso diám.
14.5 mm
Descripción general
  • Fully interchangeable PTFE keys for Pyrex stopcocks
  • Supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)