Documentos clave
SLWSST102K
Pyrex® Spare PTFE keys for Pyrex® Stopcocks
straight key bore, bore 1.5 mm , key
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware SST102K
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 151,00
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 151,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
SST102K
SciLabware
calibre
1.5 mm , key
llave de paso diám.
12.5 mm
Descripción general
  • Fully interchangeable PTFE keys for Pyrex stopcocks
  • Supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Características y beneficios
  • PTFE stopcock key with silicone ′O′ ring and PP retaining device
  • PTFE keys are fully interchangeable
  • Keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys have a 1:10 taper to accurately fit the relevant glass stopcock barrel
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)