Documentos clave
SLWSSD104K
Pyrex® Spare glass keys, straight key bore
bore 4.0 mm , key
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware SSD104K
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 45,60
US$ 45,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 45,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 45,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
SSD104K
SciLabware
calibre
4.0 mm , key
llave de paso diám.
14.5 mm
Descripción general
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Características y beneficios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Keys are supplied complete with silicone ′O′ ring and PP retaining device
  • Keys are fully interchangeable
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)