Documentos clave
SLWSSD104
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, glass key, bore 4.0 mm , key
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware SSD104
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 115,00
US$ 115,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 115,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 115,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Materiales
glass key
fabricante / nombre comercial
SSD104
SciLabware
calibre
4.0 mm , key
brazo lateral D.E. × grosor
10 mm × 1.5 mm
llave de paso diám.
14.5 mm
Descripción general
  • A range of glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Manufactured from borosilicate glass with interchangeable key
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
  • Supplied complete with key retaining device
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)