Documentos clave
SLW443333
Pyrex® Dropping funnel
graduated, PTFE key, with cone, 50 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 443333
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE key
Junta
joint 19/26
Características
graduated
graduations 1 mL
fabricante / nombre comercial
443333
SciLabware
capacidad
50 mL
50 mL
llave de paso calibre
1.5 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)