Documentos clave
SLW443065N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
2000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 443065N
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 550,00
US$ 550,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 550,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 550,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Materiales
PTFE key
glass stopper (hollow)
Junta
joint stopper29/32
fabricante / nombre comercial
443065N
SciLabware
capacidad
2000 mL
2000 mL
llave de paso calibre
4.0 mm
Descripción general
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
Características y beneficios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with hollow glass stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)