Documentos clave
SLW3720/02M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
1000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 1
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3720/02M
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 609,00
US$ 609,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 609,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 609,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
3720/02M
SciLabware
capacidad
1000 mL
1000 mL
disco diám.
120 mm
tamaño de poro
grade 1 porosity
Descripción general
The 120mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)