Documentos clave
SLW1628/06M
Pyrex® Test tubes with standard ground stoppers
graduated, 5 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1628/06M
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 326,00
US$ 326,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 326,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
US$ 326,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
polyethylene stopper
Junta
joint stopper10/19
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
graduations
Push fit
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1628/06M
D.E. × L
13 mm × 100 mm
capacidad
5 mL
5 mL
tubo diám.
13 mm
Descripción general
  • With white enamel graduations to indicate capacity
  • Pyrex borosilicate glass construction provides excellent resistance to chemical attack and thermal shock
  • Supplied with interchangeable polyethylene stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)