Documentos clave
SLW1626/10M
Pyrex® Test tubes, without rim, heavy wall
capacity 15 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1626/10M
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1626/10M
D.E. × L
16 mm × 125 mm
capacidad
15 mL
tubo diám.
16 mm
pared grosor
1.8 mm
Descripción general
  • Conforms to ISO 4142
  • Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
  • Lower replacement costs
  • Improved user safety
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)