Documentos clave
SLW1521/04D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1521/04D
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 630,00
US$ 630,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 630,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 630,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Junta
Joints ST/NS neck (14)
joint stopper14/15
Características
with cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1521/04D
botella diám. × Al
54 mm × 106 mm , With stopper
capacidad
100 mL
cuello D.I.
14 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Características y beneficios
  • Borosilicate glass
  • Complies with ISO 4796-2
  • With ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
  • Spare replacement glass stoppers are available
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)