Documentos clave
SLW1170/02M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1170/02M
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 576,00
US$ 576,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 576,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 576,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck24 mm I.D. 
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1170/02M
Altura
105 mm
cuerpo diám.
64 mm
capacidad
100 mL
cuello D.I.
24 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)