SLW1060/18D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 125 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1060/18D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
envase
pkg of 10
fabricante / nombre comercial
1060/14D
SciLabware
diámetro nominal
125 mm
Descripción general
Watch glasses
- For evaporation work and covering heated beakers
- Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
- Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)