Merck
SIK7121-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17-Tridecafluoroseptadecylphosphonic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24F13O3P
Peso molecular:
554.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
powder
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCCCCCCCCC[P](=O)(O)O
Clave InChI
BUBQNXNENZFVMX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
Información legal
Product of SiKEMIA
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)