Merck
SIK7120-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,15-Nonafluoropentadecylphosphonic acid
97%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 223,00
1 G
US$ 673,00
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 223,00
1 G
US$ 673,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24F9O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
454.31
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
Aplicación
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
Información legal
Product of SiKEMIA
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)