Merck
SIK2804-10
Sigma-Aldrich
2,5-Dimercaptoterephthalic acid
≥97%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 329,00
1 G
US$ 939,00
US$ 329,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 329,00
1 G
US$ 939,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 329,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97%
cadena SMILES
Sc1c(cc(c(c1)C(=O)O)S)C(=O)O
InChI
1S/C8H6O4S2/c9-7(10)3-1-5(13)4(8(11)12)2-6(3)14/h1-2,13-14H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
YYGZWQNDFRCZIF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of SiKEMIA
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)