Documentos clave
SIBN4W
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBN4W
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
MA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
fabricante / nombre comercial
SIBN4W
Diámetro
4 in. , wafer
die thickness
525 μm , silicon
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)