Merck
S65219
5-BUTYRYL-4,4,8-TRIMETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-[1,2]DITHIOLO[3,4-C]QUINOLINE-1-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H19NOS3
Número de CAS:
Peso molecular:
349.539
MDL number:
Other Notes