Merck
S63100
DODECANOIC ACID 4-(1-(4-DODECANOYLOXY-PHENYL)-1-METHYL-ETHYL)-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C39H60O4
Número de CAS:
Peso molecular:
592.911
MDL number:
Other Notes