Merck
S62430
4-(DIMETHYLAMINO-PH)-6-ME-2-OXO-1,2,3,4-4H-PYRIMIDINE-5-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H21N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
303.364
MDL number:
Other Notes