Merck
S60683
(2,6-DINITRO-4-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-PHOSPHONIC ACID MONOETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C9H8F3N2O7P
Número de CAS:
Peso molecular:
344.142
MDL number:
Other Notes