Merck
S60497
2,2,4,4,6,6,8,8-OCTAKIS-P-TOLYLOXY-,,,-(1,3,5,7,2,4,6,8)TETRAZATETRAPHOSPHOCINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C56H56N4O8P4
Número de CAS:
Peso molecular:
1036.988
MDL number:
Other Notes