Merck
S496588
2-FLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-P-TOLYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H13Cl3FN3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
372.678
MDL number:
Other Notes