Merck
S40747
2-BENZENESULFONYL-N-(4-CHLORO-PHENYL)-3-(4-NITRO-PHENYL)-3-OXO-PROPIONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H15ClN2O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
458.88
MDL number:
Other Notes