Saltar a
S3003
Sesamol
98%
Sinónimos:
3,4-(Methylenedioxy)phenol, 5-Benzodioxolol
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 51,70
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 119,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-561-5
Beilstein/REAXYS Number:
127405
MDL number:
Assay:
98%
US$ 51,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
InChI key
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHL80111P49503P49406
Sesamol phyproof® Reference Substance
PHL80111
Sesamol
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
assay
98%
mp
62-65 °C (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
mp
-
mp
50-54 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sesamol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)