Merck
S292109
TRIPHENYL-(2-(N'-(1-PHENYL-ETHYLIDENE)-HYDRAZINO)-PROPENYL)-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H28BrN2P
Número de CAS:
Peso molecular:
515.438
MDL number:
Other Notes