Merck
S291536
4-ACO-1-(DIMETHOXY-PH)-6,7-DIMETHOXY-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID TERT-BU ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H30O8
Número de CAS:
Peso molecular:
482.535
MDL number:
Other Notes