Merck
S275891
5-ME-10,11-DIHYDRO-5H-DIBENZO(B,F)AZEPINE-4,6-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
325.368
MDL number:
Other Notes