Merck
S249181
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-((MORPHOLINE-4-CARBOTHIOYL)-AMINO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C9H14Cl3N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
334.654
MDL number:
Other Notes