Merck
S246891
5-{4-[(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-5-YL)OXY]-2,3,5,6-TETRAFLUOROPHENOXY}-2-BENZOFURAN-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H6F4O8
Número de CAS:
Peso molecular:
474.282
MDL number:
Other Notes