Merck
S196401
3-METHYL-2-(4-PHENYLAMINO-BUTA-1,3-DIENYL)-BENZOTHIAZOL-3-IUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H17ClN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
328.867
MDL number:
Other Notes