Merck
RNI00062
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-(2-iodoethynyl)benzene
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 266,00
US$ 266,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 266,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7IO
Número de CAS:
Peso molecular:
258.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 266,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
IC#CC1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C9H7IO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
NMOBFTCTMWINSP-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
All AldrichCPR products, and other building blocks or screening compounds that are part of this collection, are also available as custom packaged libraries - for more details about this service or for further information on this product, please contact us at [email protected].
Please note that Sigma-Aldrich does not collect analytical data for AldrichCPR products and that all sales are final.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)