Merck
R998303
2-{[1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3,4-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H17Cl3N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
503.841
MDL number:
Other Notes