Merck
R977349
N'-[(E)-(4-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLPHENOXY)METHYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H22BrN5O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
536.454
MDL number:
Other Notes