Merck
R975141
N'-[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H23N5O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
425.513
MDL number:
Other Notes