Merck
R975036
N'-[(E)-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-PHENYL-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H29N5O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
563.637
MDL number:
Other Notes