Merck
R965960
2-PHENOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-(PHENYLDIAZENYL)ANILINO)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H19Cl3N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
477.781
MDL number:
Other Notes