Merck
R962325
8-BROMO-7-(2-METHOXYETHYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C10H13BrN4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
317.144
MDL number:
Other Notes