Merck
R920991
2-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YL)-N'-(2-THIENYLMETHYLENE)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H13N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
299.357
MDL number:
Other Notes